주요 문서
751065
Sigma-Aldrich
Potassium 1,4-benzodioxane-6-trifluoroborate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BF3KO2
Molecular Weight:
242.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
solid
mp
295-301 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BF3O2.K/c10-9(11,12)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-13-7;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1
InChI key
FDUUAYPJFVFISM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)