문서
750999
Sigma-Aldrich
5-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrN3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
145-150 °C
SMILES string
Brc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-3-6-8-4-9-10(5)6/h1-4H
InChI key
FTRKHVUBTUHSQK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable