분석
97%
양식
solid
mp
154-160 °C
SMILES string
c1csc(c1)-c2cc(cc(c2)-c3cccs3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H12S3/c1-4-16(19-7-1)13-10-14(17-5-2-8-20-17)12-15(11-13)18-6-3-9-21-18/h1-12H
InChI key
UBHPRZXDFVCNHZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.