About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H26B2F8NP
Molecular Weight:
364.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
96%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
318-325 °C
작용기
phosphine
SMILES string
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](CC[NH3+])C(C)(C)C
InChI
1S/C10H24NP.2BF4/c1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;2*2-1(3,4)5/h7-8,11H2,1-6H3;;/q;2*-1/p+2
InChI key
MWVDZPSIELCQBF-UHFFFAOYSA-P
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.