주요 문서
749346
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrClO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
285.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
83-88 °C
작용기
bromo
SMILES string
COc1ccc(cc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)8)13(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)