주요 문서
748706
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoline-6-boronic acid MIDA ester
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15BN2O4
Molecular Weight:
298.10
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
208-213 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nc(C)ccc3c2
InChI
1S/C15H15BN2O4/c1-10-3-4-11-7-12(5-6-13(11)17-10)16-21-14(19)8-18(2)9-15(20)22-16/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI key
XDZZRHJGLBVWIH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)