문서
748641
Sigma-Aldrich
Furan-3-boronic acid MIDA ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10BNO5
Molecular Weight:
222.99
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
132-134 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccoc2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-4-8(12)15-10(16-9(13)5-11)7-2-3-14-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
FKZKTGSSMZITRF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable