문서
748218
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(2-Amino-1-phenylpropyl)diphenylphosphine
동의어(들):
(1S,2S)-(2-Diphenylphosphino)-1-methyl-2-phenylethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22NP
CAS Number:
Molecular Weight:
319.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
광학 활성
[α]/D +145°, c = 0.5% in chloroform
mp
100-105 °C
102-107 °C
SMILES string
C[C@H](N)[C@@H](P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22NP/c1-17(22)21(18-11-5-2-6-12-18)23(19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21H,22H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI key
JWZAIGGNEGTDMG-LAUBAEHRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable