주요 문서
74814
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxane
technical, ≥85% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H26O3Si4
CAS Number:
Molecular Weight:
282.63
Beilstein:
1770063
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
technical
분석
≥85% (GC)
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)