주요 문서
746649
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
150 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
동의어(들):
Gold nanodispersion, Au NP, Gold colloid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩156,107
₩156,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩156,107
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩156,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
nanoparticles
suspension
농도
~3.6E+9 particles/mL
OD
1
직경
150 nm
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.