주요 문서
745448
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-,α-α′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Dimethyl terephthalate 13C2 labeled
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C8H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
196.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
형태
solid
질량 이동
M+2
SMILES string
O=[13C](OC)C1=CC=C([13C](OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i9+1,10+1
InChI key
WOZVHXUHUFLZGK-OJJJIBSVSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
285.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
141 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)