주요 문서
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
동의어(들):
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩470,351
₩470,351
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩470,351
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7KN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
214.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩470,351
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
228-232 °C
작용기
amine
phenyl
SMILES string
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)