주요 문서
745316
Sigma-Aldrich
4-(Azidomethyl)benzonitrile solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
α-Azido-4-cyanotoluene solution, 4-Cyanobenzyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N4
CAS Number:
Molecular Weight:
158.16
Beilstein:
4978502
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
농도
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
불순물
≤2.0% water
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)6-11-12-10/h1-4H,6H2
InChI key
GWVIVHINAVAKKV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F
Flash Point (°C)
-30 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)