주요 문서
745308
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
p-Fluorobenzyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6FN3
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
Beilstein:
8403292
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solution
농도
~0.5 M in dichloromethane
불순물
≤2.0% water
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6FN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChI key
UEQMFQIPTDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)