주요 문서
744212
Sigma-Aldrich
Diethyl carbamoylmethylphosphonate
95%
동의어(들):
Diethyl 2-amino-2-oxoethylphosphonate, Diethyl aminocarbonylmethylphosphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩65,366
₩65,366
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩65,366
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14NO4P
CAS Number:
Molecular Weight:
195.15
Beilstein:
1777584
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩65,366
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95% (CHN)
95%
양식
powder
구성
carbon, 34.9-38.9%
nitrogen, 6.8-7.6%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
작용기
amide
phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(CC(N)=O)OCC
InChI
1S/C6H14NO4P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H2,7,8)
InChI key
QPVCUQOSWAXEOQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)