주요 문서
743569
Sigma-Aldrich
Bis[(10,11-η)-5-[(11bS)-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl- κP4]-5H-dibenz[b,f]azepine]rhodium(I) tetrafluoroborate salt
97%
동의어(들):
Bis[(10,11-η)-(S)-N-[(3,5-dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl-κP4)]-dibenzo[b,f]azepine]rhodium(I) tetrafluoroborate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C68H44BF4N2O4P2Rh
CAS Number:
Molecular Weight:
1204.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥97% (elemental analysis)
97%
구성
carbon content, 68.42-70.16%
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Rh+].F[B-](F)(F)F.O1P(Oc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45)N6c7ccccc7C=Cc8ccccc68.O9P(Oc%10ccc%11ccccc%11c%10-c%12c9ccc%13ccccc%12%13)N%14c%15ccccc%15C=Cc%16ccccc%14%16
InChI
1S/2C34H22NO2P.BF4.Rh/c2*1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35;2-1(3,4)5;/h2*1-22H;;/q;;-1;+1
InChI key
RFMQVNMFBNKHLB-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
분석 메모
contains ~10% ether and 5% THF
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)