주요 문서
743410
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium triflate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9F3INO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
475.18
Beilstein:
10500170
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
구성
carbon, 32.04-33.68% CHN
반응 적합성
reagent type: oxidant
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc([I+]c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9INO2.CHF3O3S/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
OPSOSRFTIUMCJF-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)