주요 문서
743259
Sigma-Aldrich
1,3-Bis[(1S)-2,2-dimethyl-1-(1-naphthyl)propyl]imidazolinium iodide
≥96% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H39IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
590.58
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥96% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
불순물
≤1.0% water
SMILES string
[I-].CC(C)(C)[C@H](N1CC[N+](=C1)[C@@H](c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C)c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C33H39N2.HI/c1-32(2,3)30(28-19-11-15-24-13-7-9-17-26(24)28)34-21-22-35(23-34)31(33(4,5)6)29-20-12-16-25-14-8-10-18-27(25)29;/h7-20,23,30-31H,21-22H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t30-,31+;
InChI key
FBAXFNUYKXNWGQ-USHPRDJASA-M
애플리케이션
Carbene ligand precursor
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fused indolines by palladium-catalyzed asymmetric C-C coupling involving an unactivated methylene group.
Masafumi Nakanishi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(32), 7438-7441 (2011-07-05)
Nakanishi, M.; et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50, 9775-9775 (2011)