vapor density
1.66 (vs air)
vapor pressure
1536 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98.0%
양식
gas
expl. lim.
21.8 %
bp
6 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
작용기
thiol
SMILES string
CS
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3
InChI key
LSDPWZHWYPCBBB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터