주요 문서
741337
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩209,395
₩209,395
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩209,395
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClF2N
CAS Number:
Molecular Weight:
163.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩209,395
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.491
density
1.388 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-4(6(8)9)2-1-3-10-5/h1-3,6H
InChI key
JRPYBEZWPIZUBP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.0 °F
Flash Point (°C)
80.56 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)