주요 문서
741272
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩101,196
₩101,196
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩101,196
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5HCl2F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩101,196
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
45-50 °C
작용기
chloro
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-1-2(5(8,9)10)4(7)12-11-3/h1H
InChI key
FCAYXJJTFRBHIQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)