주요 문서
741264
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2BF4KN2
Molecular Weight:
203.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
321-326 °C
작용기
fluoro
SMILES string
[K+].Fc1ncc(cn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H2BF4N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
NCUUVZSLKMYISK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)