주요 문서
741256
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2BClF3KN2
Molecular Weight:
220.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
282-286 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2BClF3N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
JAUMZIPHWMCSIJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)