주요 문서
741191
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
97%
동의어(들):
Ethyl N-benzyl-4-piperidinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
247.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
liquid
density
1.037 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(=O)C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,2,8-12H2,1H3
InChI key
ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)