주요 문서
741132
Sigma-Aldrich
3-Boc-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
223.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
123-128 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCOS1(=O)=O
InChI
1S/C7H13NO5S/c1-7(2,3)13-6(9)8-4-5-12-14(8,10)11/h4-5H2,1-3H3
InChI key
ALJRPIAYJALVFG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)