주요 문서
739766
Sigma-Aldrich
Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
95%
동의어(들):
2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9IO2
CAS Number:
Molecular Weight:
276.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.596
density
1.674 g/mL at 25 °C
작용기
ester
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cc(C)ccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)