주요 문서
739499
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-(tributylstannyl)-1H-pyrazole
97%
동의어(들):
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)tributylstannane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H32N2Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
371.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
density
1.160 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnn1C
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
MEFBHJAGBFBLEH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)