주요 문서
739111
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridinyl-4-boronic acid pinacol ester
95%
동의어(들):
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14BCl2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
273.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
powder
mp
117-119 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Cl)nc(Cl)c2
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)7-5-8(13)15-9(14)6-7/h5-6H,1-4H3
InChI key
PEFDHAOFDBNZEQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)