주요 문서
738379
Sigma-Aldrich
Tebuconazol-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C13H22ClN3O
Molecular Weight:
310.80
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+3
SMILES string
[13CH3]C([13CH3])([13CH3])C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
PXMNMQRDXWABCY-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100.00 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)