주요 문서
738166
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinamide
97%
동의어(들):
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinicamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24NOP
CAS Number:
Molecular Weight:
301.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
117-122 °C
작용기
phosphoramide
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NOP/c1-15(2)19(16(3)4)21(20,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-16H,1-4H3
InChI key
DOUWMTROIMIUBU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)