분석
97%
양식
solid
mp
96-101 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H23O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3,(H2,11,12,13)
InChI key
DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.