주요 문서
737380
Sigma-Aldrich
4′-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
동의어(들):
4-(4-Methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩116,015
₩116,015
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩116,015
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11ClO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
282.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩116,015
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
103-108 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI key
AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)