문서
737240
Sigma-Aldrich
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
95%
동의어(들):
(1-Bromotrifluoroethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrF3
CAS Number:
Molecular Weight:
239.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.487
density
1.555 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-7(8(10,11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
IRICHAOGAOFEQI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
164.0 °F
Flash Point (°C)
73.33 °C