주요 문서
737224
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
동의어(들):
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3ClF3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
25-30 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12(13)14/h1-3H
InChI key
TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)