주요 문서
737216
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6ClF2N
CAS Number:
Molecular Weight:
177.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.481
density
1.305 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(F)(F)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)5-2-3-11-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
HHXIIZVLQSEEAR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F
Flash Point (°C)
93.3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)