주요 문서
737178
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BrF2
CAS Number:
Molecular Weight:
221.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.504
density
1.500 g/L at 25 °C
SMILES string
CC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChI key
NCJAJYPBNUFMQK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)