문서
736988
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-(hydroxyethyl)cyclohexane
97%
동의어(들):
1-Amino-1-cyclohexanemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
129.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
34-38 °C
SMILES string
NC1(CO)CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6,8H2
InChI key
VDPLLINNMXFNQX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable