주요 문서
736848
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triethylsilyl)silane
동의어(들):
Supersilyl TES
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H45ClSi4
CAS Number:
Molecular Weight:
409.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.535
density
0.941 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)[Si](Cl)([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H45ClSi4/c1-10-20(11-2,12-3)23(19,21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h10-18H2,1-9H3
InChI key
PWDJKBJJIRTHAW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.