주요 문서
73571
Sigma-Aldrich
H-Ser(tBu)-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
동의어(들):
O-tert-Butyl-L-serine-2-chlorotrityl ester polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
양식
crystals
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~1.1 mmol/g loading
입자 크기
75-150 μm
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)