주요 문서
735647
Sigma-Aldrich
Cyclopropaneamidine hydrochloride
97%
동의어(들):
Cyclopropanecarbamidine hydrochloride, Cyclopropyl-1-carbamidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩71,862
₩71,862
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩71,862
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8N2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
120.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩71,862
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
crystals
mp
122-127 °C
작용기
amine
SMILES string
Cl.NC(=N)C1CC1
InChI
1S/C4H8N2.ClH/c5-4(6)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H3,5,6);1H
InChI key
JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)