주요 문서
735612
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
101.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
mp
102-107 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1CCNC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-2-5-4(3)7/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)
InChI key
FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)