주요 문서
733059
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩109,925
₩109,925
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩109,925
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16O3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩109,925
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
liquid
density
1.067 g/mL at 25 °C
작용기
ester
hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCC(O)C1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI key
BGAOLPQGOBDXBH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)