주요 문서
735574
Sigma-Aldrich
(S)-1-Fmoc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
동의어(들):
(S)-1-Fmoc-4-oxohomoproline, Fmoc-L-Homopro(4-oxo)-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H19NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
365.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
228-233 °C
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H19NO5/c23-13-9-10-22(19(11-13)20(24)25)21(26)27-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18-19H,9-12H2,(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI key
YGAHCGORXONSSM-IBGZPJMESA-N
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)