주요 문서
735566
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
97%
동의어(들):
(R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩208,380
₩208,380
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩208,380
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H21NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
271.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩208,380
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
42-47 °C
작용기
ester
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H21NO5/c1-5-18-11(16)10-8-9(15)6-7-14(10)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3/t10-/m1/s1
InChI key
YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
애플리케이션
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate can be used as a key intermediate in the preparation of 4-oxopipecolic acid enantiomer, a non-proteinogenic amino acid having antibiotic activity.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Practical synthesis of both enantiomers of protected 4-oxopipecolic acid
Machetti F, et al.
Tetrahedron, 57(23), 4995-4998 (2001)