Key Documents
734942
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H2Cl2F3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
244.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.496
density
1.585 g/mL at 25 °C
작용기
acyl chloride
chloro
fluoro
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO/c8-5-4(6(9)14)1-3(2-13-5)7(10,11)12/h1-2H
InChI key
CEQQAPUZEUIPCH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)