문서
759384
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-fluoroacetophenone
97%
동의어(들):
α-Bromo-2-fluoroacetophenone, ω-Bromo-2-fluoroacetophenone, 1-Bromo-2′;-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenacyl bromide, o-Fluorophenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrFO
CAS Number:
Molecular Weight:
217.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.563
mp
25-30 °C
density
1.574 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
InChI key
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable