Key Documents
734713
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carbonitrile
95%
동의어(들):
2-Iodo-4-cyanopyridine, 2-Iodoisonicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
76-81 °C
SMILES string
Ic1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3IN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI key
RAMAPMJJBMFFEI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)