734519
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped
<0.5 μm particle size, powder, contains 10 mol % gadolinium as dopant
동의어(들):
GDC-10, Gadolinium doped ceria
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
포함
10 mol % gadolinium as dopant
구성
Gd0.1Ce0.9O1.95
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
표면적
10.0-14.0 m2/g
입자 크기
0.10-0.50 μm (d50)
<0.5 μm
벌크 밀도
1.739 g/mL
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
InChI key
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable