Key Documents
734454
Sigma-Aldrich
Thiophene-3-carbonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3ClOS
CAS Number:
Molecular Weight:
146.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
51-54 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChI key
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F
Flash Point (°C)
51 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)