주요 문서
734195
Sigma-Aldrich
4-Fluoroisoindoline hydrochloride
97%
동의어(들):
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8FN · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
173.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
191-196 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Fc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8FN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
InChI key
MKNPYNGKUKUSFB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)